Learn More
N-Acetyl-L-Tryptophan-Methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492839
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15492839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66937.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2824-57-9 | C14H16N2O3 | 260.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2824-57-9
Summenformel C14H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
MDL-Nummer MFCD00022759
InChI-Schlüssel XZECNVJPYDPBAM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methyl n-acetyl-l-tryptophanate, ac-trp-ome, methyl acetyltryptophanate, l-tryptophan, n-acetyl-, methyl ester, unii-mup4y18zq5, n-acetyltryptophan methyl ester, n-acetyl-l-tryptophan methyl ester, mup4y18zq5, methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, l-tryptophan,n-acetyl-, methyl ester
PubChem CID 102337
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoat
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver