Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Histidin Monohydrat
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon. An ectotherm homologue of human predicted gene NAT16 encodes histidine N-acetyltransferase responsible for NÃŽ±-acetylhistidine synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetylhitidin, ein neuartiger Osmolyt in der Linse des Atlantischen Lachses. Ein ektothermes Homolog des vom Menschen vorhergesagten Gens NAT16 kodiert Histidin N-Acetyltransferase, die für die Nα-Acetylhitidsynthese verantwortlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N-Acetylhitidin, ein neuartiger Osmolyt in der Linse des Atlantischen Lachses. Ein ektothermes Homolog des vom Menschen vorhergesagten Gens NAT16 kodiert Histidin N-Acetyltransferase, die für die Nα-Acetylhitidsynthese verantwortlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-histidine monohydrate |
Schmelzpunkt | 163°C |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 215.21 (197.09 Anhydrous) |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +47° (c=1 in Water) |
Physikalische Form | Pulver |