Learn More
N-Acetyl-L-Alanin-Methylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7057375
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66990.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3619-02-1
MDL-Nummer MFCD03940666
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-alanine methyl ester
Farbe Gelb
Summenformel C6H11NO3
Beilstein 1723226
Synonym s-methyl 2-acetamidopropanoate, ac-ala-ome, n-acetyl-l-alanine methyl ester, methyl 2s-2-acetamidopropanoate, l-alanine, n-acetyl-, methyl ester, alanine, n-acetyl-,methyl ester, ac-l-ala-ome, ambotzaaa1912, n-acetyl-l-alanine methyl, n-acetylalanine methyl ester
InChI-Schlüssel FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(=O)OC)NC(=O)C
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-acetamidopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Menge 5 g
PubChem CID 6951030
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig