Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Methionin, 99 %
Artikelnummer. p-7026074
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11428770
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21866.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-DL-Methionin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, biochemisches Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-47-5
Summenformel C7H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
MDL-Nummer MFCD00008681
InChI-Schlüssel XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
SMILES CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-methionine
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Beilstein 1725554
Merck Index 14,96
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ethyl acetate.
IUPAC-Name 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure
Menge 50 g
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.