Learn More
N-Acetyl-DL-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029919
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
99-15-0
C8H15NO3
173.21
MFCD00026498
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
1995
2-acetamido-4-methylpentansäure
CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
99-15-0
C8H15NO3
173.21
MFCD00026498
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
1995
2-acetamido-4-methylpentansäure
CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-leucine
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 99%
Menge 5 g