Learn More
N-Acetyl-D-Mannosamin-Monohydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼130°C (decomposition) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1346524 |
Formelmasse | 239.24 (221.22 anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |