Learn More
N-(4-nitrophenyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347356
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3696-22-8
Summenformel C7H7N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
MDL-Nummer MFCD00007304
InChI-Schlüssel BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
PubChem CID 2760234
IUPAC-Name (4-nitrophenyl)thioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽207°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2806574
Formelmasse 197.22
Reinheit (%) 98%