Learn More
N-(4-nitrophenyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Nitrophenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | ∽207°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2806574 |
Formelmasse | 197.22 |
Reinheit (%) | 98% |