Learn More
N-(4-Nitrobenzoyl)-L-Glutaminsäure-Hämihydrat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10741481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10741481
Marke: Thermo Scientific Acros 205760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic acid hemihydrate
Namenshinweis 98%
CAS 6758-40-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111°C to 118°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel 0·5 H2O
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H4NO2)CO2H·1/2H2O
MDL-Nummer MFCD00149508
Menge 5 g
Beilstein 09, III, 1737
Spezifischer Drehzustand +15.00 (20.00°C c=2,0.1N NaOH)
Spezifische Drehung + 15
Synonym s-2-4-nitrobenzamido pentanedioic acid, p-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl, n-p-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl-l-glutamic acid hemihydrate, 2s-2-4-nitrophenyl formamido pentanedioic acid, glutamic acid, n-p-nitrobenzoyl-, l, n-4-nitrobenzoyl glutamic acid #
InChI-Schlüssel NOJZBJAFCSWMKC-VIFPVBQESA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 305.25
PubChem CID 2724179
Formelmasse 305.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver