Learn More
N-(4-Methoxyphenyl)thioharnstoff, 96 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Methoxyphenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | ∼212°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 777238 |
Synonym | m-cresol purple, cresol purple, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methylphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, m-cresolsulfonphthalein, m-cresolsulfonephthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 3-methyl, unii-85odz58k3d, metacresol purple, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl bis 3-methylphenol, 4-3-4-hydroxy-2-methyl-phenyl-1,1-dioxo-2,1$l^ 6-benzoxathiol-3-yl-3-methyl-phenol |
SMILES | COC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1 |
IUPAC-Name | 4-[3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol |
PubChem CID | 73030 |