Learn More
N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | ∽210°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1102429 |
Formelmasse | 168.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |