Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442866
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1041583-33-8
Summenformel C14H11F4N
Molekulargewicht (g/mol) 269.24
MDL-Nummer MFCD12618204
InChI-Schlüssel JCWUQELJSDRKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorobenzyl-2-trifluoromethyl aniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 29292080
IUPAC-Name N-[(4-Fluorphenyl)methyl]-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 269.24
Reinheit (%) 97%