Learn More
N-(4-Chlorophenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10057822
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-chlorophenyl)thiourea
CAS 3696-23-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H7ClN2S
Strukturformel ClC6H4NHCSNH2
MDL-Nummer MFCD00022168
Menge 1 g
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
InChI-Schlüssel XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name (4-chlorophenyl)thiourea
Molekulargewicht (g/mol) 186.66
PubChem CID 735843
Formelmasse 186.67
Reinheit (%) 97%