Learn More
N-(4-Chlor-2-Butynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide is used to make other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(4-Chlor-2-butynyl)-phthalimid wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
N-(4-Chlor-2-butynyl)-phthalimid wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide |
| Schmelzpunkt | 115°C to 120°C |
| Geruch | Nearly Odorless |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 179626 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 233.66 |
| Reinheit (%) | 97% |