Learn More
N-(4-Carboxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Carboxyphenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | ∽255°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2805627 |
Formelmasse | 196.23 |
Reinheit (%) | 97% |