Learn More
N-(4-Bromphenyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491738
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15491738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55476.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16468-97-6 | C12H10BrNO2S | 312.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16468-97-6
Summenformel C12H10BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 312.181
MDL-Nummer MFCD00159375
InChI-Schlüssel HHLFFQAEABRCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-bromophenyl, 4'-bromobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-bromo, 4-bromophenyl phenylsulfonyl amine, 4/'-bromobenzenesulfonanilide, n-p-bromophenylbenzenesulphonamide, n-4-bromophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 293101
IUPAC-Name N-(4-Bromphenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 312.18
Reinheit (%) 97%