Learn More
N-[3-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378435
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-70-5
Summenformel C8H7F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 220.21
MDL-Nummer MFCD00041171
InChI-Schlüssel WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
PubChem CID 735844
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2695477
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 97%