Learn More
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(3-Pyridyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 472146 |
Formelmasse | 153.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |