Learn More
N-(3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705479
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10324292
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00187DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 86847-64-5
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD01830170
InChI-Schlüssel ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC-Name N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 90%