Learn More
N-(3-fluorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377476
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-05-9
Summenformel C7H7FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.205
MDL-Nummer MFCD00041167
InChI-Schlüssel YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Fluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718454
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%