Learn More
N-[3,5-Bis(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
Schmelzpunkt | 168°C to 172°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Formelmasse | 288.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |