Learn More
Gibco™ N-2 Supplement (100x)
N-2 Supplement (100x)
Marke: Gibco™ 17502001
845.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 10102-18-8 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
N-2 Supplement ist ein chemisch definierter serumfreier Ergänzungsstoff, der auf Bottensteins N-1-Formulierung beruht.N-2 Supplement wird für das Wachstum und die Expression von Neuroblastomen sowie post-mitotischen Neuronen in primären Zellkulturen des peripheren Nervensystems (PNS) und des Zentralnervensystems (ZNS) empfohlen. N-2 Supplement kann als Ersatz für Bottensteins N-1-Formulierung verwendet werden. N-2 Supplement wird als 100x-Konzentrat geliefert.
N-2 Supplement kann mit Neurobasal™ Medien, die mit Wachstumsfaktoren wie bFGF und EGF ergänzt wurden, oder mit DMEM verwendet werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
|
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
50 ml | |
serumfrei |
Nervenzellen | |
100 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
6 bis 8 | |
Trockeneis | |
Endotoxin, Leistung, Sterilität |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.