Learn More
N-(2-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(2-Chlorophenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 143°C to 146°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 776946 |
Formelmasse | 186.66 |
Reinheit (%) | 98% |