Learn More
N-(2-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342437
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5391-30-0
Summenformel C7H7BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.111
MDL-Nummer MFCD00041146
InChI-Schlüssel QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
IUPAC-Name (2-Bromphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718427
Formelmasse 231.12
Reinheit (%) 98%