Learn More
N-(2,4-Difluorphenyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 165°C to 168°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Formelmasse | 188.2 |
Reinheit (%) | 97% |