Learn More
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489992
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91059-97-1
Summenformel C10H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.296
MDL-Nummer MFCD00051488
InChI-Schlüssel LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
PubChem CID 2731118
IUPAC-Name (2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 230°C to 231°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2642667
Formelmasse 194.3
Reinheit (%) 99%