Learn More
N-1-Naphthylethylendiamindihydrochlorid, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10605312
N-1-Naphthylethylendiamindihydrochlorid, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10605312
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Artikelnummer. 10605312
Marke: Fisher Chemical N/1252/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5 g, Glasbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
MDL-Nummer 12556
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Beige
Verpackung Glasgefäß
Menge 5 g
Formelmasse 259.17g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-1-Naphthylethylendiamindihydrochlorid, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >