Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10219370
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219370
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10219370
Marke: Thermo Scientific Acros 423991000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin, Dihydrochlorid, >-98,0 % (auf Trockensubstanz), C12H16Cl2N2, CAS-Nummer-1465-25-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
MDL-Nummer MFCD00012556
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung 200°C
Farbe Beige bis Weiß oder Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H16Cl2N2
Strukturformel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Menge 100 g
Beilstein 12, II, 699
Empfindlichkeit (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot water, slightly soluble in acetone and absolute alcohol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
Formelmasse 259.18
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >