Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Trockenchemie-Membran-Vakuumpumpen:
Geeignet für viele Laboranwendungen wie beispielsweise die Rotationsverdampfung, Zentrifugenkonzentration, Geltrockung, Vakuumfiltration, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732300
1912.26 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eliminiert das Beschlagen, die Handhabung und die Entsorgung von kontaminiertem Öl wie bei Drehschieberpumpen.
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Saugleistung: 38 l/min (1.4 cfm)
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
3.4A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V 50/60 Hz | |
MZ 2C NT | |
CEE-Raum | |
11.1 kg | |
40 °C | |
38 l/min | |
7.79 Zoll | |
9.5 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
0.18 hp | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
24.47 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
24.2 cm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Labor | |
2 | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller