Learn More
VACUUBRAND™ MZ 2C NT Membranpumpe
Eine ausgezeichnete Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen von korrosiven Gasen und Dämpfen.
Marke: VACUUBRAND™ 20732345
1969.15 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum
- Alle Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus chemisch beständigen Fluorkunststoffen
- Bewährte Sandwich-Membranen aus PTFE erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsdauer
- Mit einem Gasballastventil für kontinuierliche Kondensatspülung, wodurch die Pumpfähigkeit kondensierbarer Dämpfe erhöht wird
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
- Hohe Leistung auch bei niedrigen Vakuumwerten
- Flüsterleiser Betrieb und geringe Vibration
- Wartungsfreies Antriebssystem
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV | |
243 x 243 x 198 mm | |
MZ 2C NT | |
IEC-Stecker EN 60320 | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
243.84 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
0.24 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
1.2/1.4 CFM | |
198.12 mm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Labor | |
2 | |
200/230 V |