Learn More
VACUUBRAND™ ATEX Chemie-Membranpumpe MZ2C EX + AK + EK Ex-geschützt, Gerätekategorie 2
Artikelnummer. 10693103 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1,9 m³/h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10693103
Marke: VACUUBRAND™ 20696921
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ATEX-Chemie-Vakuumsysteme eignen sich dank optimal konfiguriertem Zubehör für Anwendungen mit großen Mengen kondensierbarer Dämpfe
Diese gemäss ATEX zugelassene Chemie-Membranpumpen für EX-Bereiche bieten hohe Chemikalienbeständigkeit und lassen sich ohne kundenseitige Überstromschutzschaltung direkt am 230V-Netz betreiben. Typische Anwendungen sind ATEX Rotationsverdampfer und -Trockenschränke in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Pumpen sind aus antistatischen Materialien aufgebaut. Eine Gasballasteinrichtung als getrennter Inertgasanschluss ist im Lieferumfang ebenfalls enthalten.
EX-Kennzeichnung gemäss ATEX-Richtlinien:
Schöpfraum: II 2G IIC T3 X
Aussenraum: II 2G IIB T4 X (Motor: II 2G Ex d IIB T4)
: mit Inertgasspülung des Kurbelraums. Ohne Inertgasspülung: Aussenraum II 3G IIB T4 X.
Typ: MZ 2C EX + AK + EK
Saugv. 50 Hz: 1,9 m3/h
Endvakuum: 12 mbar
B/T/H: 308/357/470mm
Gewicht: 25,4kg
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 12 mbar (mit Gasballast), 18 mbar (ohne Gasballast)
Enthält 2 m-Kabel ohne Stecker, manuell, Splitter- und Stoßschutz für Glasteile
Motordrehzahl 1500 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX II 2G IIB T4 X (Umgebung mit Inertgasspülung), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpenkammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Umgebung ohne Inertgasspülung), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 357 x 308 x 470 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MZ C EX +AK+EK
Geräuschpegel 50 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1,9 m³/h
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 470 mm
Gesamtlänge (metrisch) 357 mm
Gesamtbreite (metrisch) 308 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse Gehäuse IP52
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Anwendungen Trocken
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V