Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 tragbares Zentrifugenkit
Die mySPIN 6 Mini-Zentrifuge ist unsere kompakteste Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikrozentrifugenröhrchen und ideal zur Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 75004085
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das tragbare Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Kit eignet sich für Probentrennungen mit bis zu 2.000 x g außerhalb des Labors oder an entfernten Standorten, an denen eine alternative Stromversorgung erforderlich ist.
Unser tragbares Zentrifugenkit bietet Komfort und Langlebigkeit für Ihre Anforderungen an Trennungen auf Außeneinsätzen und hat folgende Eigenschaften:
Anwenderfreundlich:
- Einfache Anwendung und handflächenförmiger Deckel für Links- oder Rechtshänder
- Schnelle Zentrifugationsfunktion
- Geräuscharmer Betrieb, geringe Vibration
- Schneller Rotorwechsel ohne Werkzeug
- Sicherheitsfunktionen, z. B. dass das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht ohne geschlossenen Deckel funktioniert
- Mit zwei Rotoren für 0,2-, 0,5-, 1,5- sowie 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und PCR-Streifenröhrchen
Mobiler Komfort:
- Die tropfengeprüfte, robuste, transparente PC-Transportbox mit Einsätzen schützt den mySPIN 6 und seinen Inhalt
- Röhrchengestell mit 16 Plätzen, das wichtige Proben sicher transportieren kann
- 12 V-Autoadapter; ermöglicht die Stromversorgung des mySPIN 6 vor Ort
Anwendungen:
- Das tragbare Zentrifugenkit ermöglicht eine flexible Trennung, die Ihren Anforderungen an Feldanwendungen gerecht wird:
- Tests bei großen Tieren und Tierbeständen
- Studentische Feldarbeit, Feldstationen, Meeresbiologie
- Forensische Arbeit und Notfallmaßnahmen
- Abwasserprüfungen und Wasserverschmutzung
- Bodenanalyse und Tests von Milchsammlungen
Spezifikation
6 × 2 ml | |
2.000 × g | |
Raumtemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
mySPIN 6 tragbares Komplettkit | |
2 Jahre | |
IEC 61010-1. IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
4 kg (8,25 lbs) | |
50/60 Hz |
6.000 U/min | |
51 – 53 dB(A) | |
CSA, CE, UL | |
mySPIN 6, 6 x 1,5/2,0 ml-Rotor, 16 x 0,2 ml Röhrchenrotor (einzeln oder 2 x 8-Streifen), 6 Röhrchenadapter 0,2 ml, 6 Röhrchenadapter 0,5 ml, 4 Ersatz-O-Ringe, Aufbewahrungskoffer für Rotoren und Adapter, Universalnetzteil 110-240 V 50/60 Hz mit 4 austauschbaren Steckeradaptern, 12 V-Autoadapter, Thermo ScientificTM Transportbox, Transportboxteiler, Gestell für Röhrchen mit 16 Plätzen, Zentrifugengestell | |
110/240 V, 50/60 Hz, mit 4 austauschbaren Steckeradaptern und 12 V-Netzteil | |
Nein | |
510 x 366 x 270 mm | |
Thermo Scientific | |
110/240 V |