Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini-Zentrifuge
Die mySPIN 6 Mini-Zentrifuge ist unsere kompakteste Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikrozentrifugenröhrchen und ideal zur Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 75004086
140.47 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24319" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific mySPIN 6 Mini-Zentrifuge sorgen Sie für mehr Effizienz und Anwenderkomfort in den Laborstationen. Dank des ergonomischen Designs, der Rotoren ohne Arbeitsgeräte sowie der schnellen Zentrifugationsfunktionen ist sie schnell und einfach anzuwenden. Die Mini-Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikro- und PCR-Röhrchentypen (0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml) für den individuellen Einsatz ist ideal geeignet für die Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben.
Genießen Sie mit unseren kompaktesten Zentrifugen diese Vorzüge für Ihre persönliche Workstation:- Kleine Stellfläche für die effiziente Nutzung des Laborraums
- Einfache Anwendung und handflächenförmiger Deckel für Links- oder Rechtshänder
- Schnelle Zentrifugationsfunktion
- Geräuscharmer Betrieb, geringe Vibration
- Sicherheitsfunktionen, z. B. dass das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht ohne geschlossenen Deckel funktioniert
- Mit zwei Rotoren für 0,2, 0,5, 1,5 sowie 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und PCR-Streifenröhrchen
- Schneller Rotorwechsel ohne Arbeitsgeräte
Spezifikation
Transportbox mit Einsätzen | |
mySPIN 6 Transportbox mit Einsätzen | |
209 x 426 x 383 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
11Minuten
28Sekunden
56