Learn More
Cole-Parmer™ Myron L™ Analog-Messgerät für gelöste Feststoffe
Artikelnummer. 13586990 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Akkutyp:
9 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13586990
Marke: Cole-Parmer™ 0148925
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie Ihre Proben vor Ort mit diesen tragbaren Messgeräten. Analoge TDS-Messgeräte sind einfach zu bedienende Messgeräte für die kommunale, kommerzielle und industrielle Wasserqualitätskontrolle, chemische Konzentrationsmessung und Prozesssteuerung.
  • Wartungsfreie, integrierte Elektroden erfordern keine Neuplatinierung
  • Die automatische Temperaturkompensation reduziert Temperaturschwankungen
  • Der integrierte Zellbecher enthält selbsthaltende Elektroden, die nicht neu platiniert werden müssen
  • Der optionale Leitfähigkeitsbereich-Extender (separat erhältlich) erweitert den Bereich um einen Faktor von 10
  • Das minimale Probenvolumen beträgt 25 ml
Spezifikation
Enthält Integrierte, selbstaufbereitende Zelle
Displaytyp Analog
Bereich (TDS) 0 bis 5000 ppm
Auflösung (TDS) 1, 10, 100 oder 1000ppm
Temperaturkompensation Automatisch
Akkutyp 9 V
Typ Tragbares TDS-Messgerät
Akkulaufzeit 17520 h
Genauigkeit (TDS) ±2 % F.S.
Breite (angloamerikanisch) 4 Zoll
Breite (metrisch) 11.43 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Höhe (metrisch) 11.43 cm