Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17783168 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μ l
5000 μ l
10 ml
Modell:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17783168
Marke: Gilson™ FP10008S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
MyPIPETMAN™ Select Pipetten sind vollständig autoklavierbare Luftverdrängungspipetten, die einen vollständigen Volumenbereich abdecken. Das integrierte Auswurfsystem mit integriertem Hebel lässt keine Kompromisse bei Qualität und Leistung zu und reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf gegenüber den Direktauswurfsystemen. Dieses patentierte Auswurfsystem verstärkt die Ergonomie der Pipette für eine bequeme Verwendung über den ganzen Tag.
  • Mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumenverriegelungssystem können Sie das Volumen einfach durch Drehen der Drucktaste an der Pipette einstellen
  • Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung
  • Volumenverriegelte Position zum sicheren Pipettieren
  • Ergonomisches, strukturiertes Design für besseren Halt
  • Leicht und gut ausbalanciert
  • Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
  • Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 300 μl ab (8- und 12-Kanal-Modelle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Diamantspitzen, Amplipur Spitzen
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Divers
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipette Tip 1000 to 10,000 μL
Grip Type Ergonomisch, strukturiert
Material Polypropylen, PVDF, PBT
Modell P10
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie MyPipetman™ Select
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 10 ml
Menge 1
Breite (angloamerikanisch) 4.25 in