Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipettes with Printed Text

Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
1140.00 € - 1315.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Diamantspitzen, Amplipur Spitzen |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Divers |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17723178
![]() |
Gilson™
FP10009SP |
10 μl | 8 | P8x10 |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17773188
![]() |
Gilson™
FP10014SP |
200 μl | 12 | P12x200 |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17753178
![]() |
Gilson™
FP10010SP |
10 μl | 12 | P12x10 |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17783178
![]() |
Gilson™
FP10011SP |
20 μl | 8 | P8x20 |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17713188
![]() |
Gilson™
FP10012SP |
20 μl | 12 | P12x20 |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17743188
![]() |
Gilson™
FP10013SP |
200 μl | 8 | P8x200 |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17703198
![]() |
Gilson™
FP10015SP |
300 μl | 8 | P8x300 |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17733198
![]() |
Gilson™
FP10016SP |
300 μl | 12 | P12x300 |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Optional handle printing on demand
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Spezifikation
Diamantspitzen, Amplipur Spitzen | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen, PVDF, PBT | |
Unsteril |
Nein | |
Divers | |
Ergonomisch, strukturiert | |
MyPipetman™ Select | |
Mechanische Pipette |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.