Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17733188 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Modell:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17733188
Marke: Gilson™ FP10013S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
MyPIPETMAN™ Select Pipetten sind vollständig autoklavierbare Luftverdrängungspipetten, die einen vollständigen Volumenbereich abdecken. Das integrierte Auswurfsystem mit integriertem Hebel lässt keine Kompromisse bei Qualität und Leistung zu und reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf gegenüber den Direktauswurfsystemen. Dieses patentierte Auswurfsystem verstärkt die Ergonomie der Pipette für eine bequeme Verwendung über den ganzen Tag.
  • Mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumenverriegelungssystem können Sie das Volumen einfach durch Drehen der Drucktaste an der Pipette einstellen
  • Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung
  • Volumenverriegelte Position zum sicheren Pipettieren
  • Ergonomisches, strukturiertes Design für besseren Halt
  • Leicht und gut ausbalanciert
  • Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
  • Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 300 μl ab (8- und 12-Kanal-Modelle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Diamantspitzen, Amplipur Spitzen
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Divers
Abgabegeschwindigkeit Manual
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipette Tip 2 to 200 μL
Grip Type Ergonomisch, strukturiert
Material Polypropylen, PVDF, PBT
Modell P8x200
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie MyPipetman™ Select
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 200 μl
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 5.98 in
Farbcode Yellow