Learn More
Lonza™ MycoZap™ Reagenz zur Elimination von Mykoplasmen
Antibiotika-Formulierung zur Entfernung von Mykoplasmen aus kontaminierten Zellkulturen
Marke: Lonza™ LT07-818
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Effiziente Mollicute-Beseitigung durch eine Kombination aus Antibiotika und Antimetabolen.
- Minimale toxische Wirkungen.
- Beseitigt Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma und Entomoplasma.
- Geeignet für eine breite Palette von Zellkulturen.
Spezifikation
1 Behandlung | |
Entfernung von Mykoplasmen | |
Elimination von Mykoplasmen | |
1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagenz 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagenz 2 |