Learn More
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kits
The MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit is a real-time mycoplasma PCR assay designed and validated to meet the requirements of European Pharmacopeia Chapter 2.6.7 for use as a nucleic acid amplification technique (NAT).
4065.00 € - 4620.00 €
Spezifikation
Beschreibung Detection for BioProduction process media, cells, raw materials
Marker oder Farbstoff SYBR® Green
Produktlinie MycoSEQ™
Menge 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mycoplasma Detection
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000681
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4460623
Assay-Kit
4065.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30000672
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4460626
Assay Kit and Sample Preparation
4620.00 €
100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Detection for BioProduction process media, cells, raw materials
MycoSEQ™
Mycoplasma Detection
SYBR® Green
100 Reaktionen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kits