Learn More
Epredia™ MX35 Premier Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil
Führen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Epredia™ MX35 Premier Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil durch.
Marke: Epredia™ 3052835
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Führen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Thermo Scientific™ MX35 Premier Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil durch.
- Schärfere Kante für erhöhte Klingenlebensdauer
- Premier Plus Klingen bieten eine höhere Haltbarkeit, eine überragende Schärfe für geringere Reibung und eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Einweg-Mikrotomklinge mit niedrigem Profil | |
Besonders scharf und mit langer Schneidelebensdauer (hervorragend für harte Gewebe) | |
34 ° | |
0,24 mm |
Niedrig | |
Ja | |
0,01 in. |