Learn More
A&D Weighing MX-50 Feuchtigkeitsanalysator
Ein schneller, sicherer und präziser Feuchteanalysator mit schneller und gleichmäßiger Heizung, einer Halogenlampe und innovativer SRA-Technologie.
Marke: A&D Weighing MX-50
2475.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die gerade Halogenlampe und der einzigartige SRA-Filter (Secondary Radiation Assist) verkürzen die Messzeit dank der schnellen und gleichmäßigen Erwärmung.
- Mit dem SHS (Super Hybrid Sensor) als Gewichtssensor ist eine extrem genaue Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts möglich, die auf dem hochpräzisen Wiegen selbst kleiner Proben beruht.
- Der ergonomisch geformte Schwenkgriff verhindert Missgeschicke beim Bewegen einer heißen Probenschale.
- Zu den Standardfunktionen gehören 5 Messmodi, Datenspeicherfunktion, RS-232C-Schnittstelle, Natriumtartrat-Dihydrat und ein gut ablesbares, großes VFD-Display. GLP-konform.
- Im Lieferumfang enthalten sind: WinCT-Moisture CD-ROM, Probenschalen (x20), Schalengriffe (x2), Pinzette, Löffel, Testprobe (30 g Natriumtartrat-Dihydrat), Glasfaserfolie, RS-232C-Kabel, Display-Abdeckung und Staubschutzhülle.
Spezifikation
RS-232C | |
320 x 215 x 173 mm | |
0,001 g | |
Feuchtigkeitsgehalt-Display: 0,01 %/0,1 % | |
< 85 % rF | |
5°bis 40 °C |
Standardmodus, Automatikmodus, Schnellmodus, Timermodus und manueller Modus | |
100 bis 120 V AC (3 A) oder 200 bis 240 V AC (1,5 A), 50/60 Hz, ca. 400 W | |
Großes VFD | |
51 g | |
Trocknen: 50°bis 200 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing MX-50 Feuchtigkeitsanalysator > Fassungsvermögen: 51 g; Feuchtigkeitsgehalt-Display: 0,01 %/0,1 %
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur