missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-32170H

Artikelnummer. 18498311

  • 633.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Polyclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Polyclonal
Western Blot
6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 730 to 780 of human Phosphofructokinase, Muscle using the numbering given in entry NP_000280.1 (GeneID 5213).
0.1 mL
Lipid and Metabolism
5213
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
HRP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt