Learn More
Benchmark Scientific™ MultiTherm™ Incubated Shaker for Tubes and Microplates
The MultiTherm™ shaker is a temperature controlled vortexer, useful for a variety of molecular biology applications. All popular tubes and plates are compatible, including as many as six 50 mL tubes.
Marke:  Benchmark Scientific™ H5000-H-E
Artikelnummer. 17907080
  • 2850.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitally set speed, time and temperature
  • Exchangeable blocks, for tube sizes 0.2 to 50 mL
  • Precision contoured wells for uniform thermal transfer
  • Displays both actual and set values
  • Blocks sold separately
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
230 V
500 W
Horizontally Circular
Variable
EU
ABS
MultiTherm
Vortexing Small Samples
200 bis 1500 U/min
5°C to 100°C
3 A
0.2 to 50 mL Tubes, Microplates
Incubated Vortexer
9°F to 212°F
11 x 8 in.
Digital
80% Non-condensing