Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex weiche Reinigungstücher
Verwenden Sie Multitex weiche Wischtücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ in empfindlichen Arbeitsbereichen wie Präzisionstechnik, Elektro- und Automobilindustrie und Lackierereien.
40.90 € - 53.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Wischtücher |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Nass- und Trockenreinigung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10381242
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11149-00 |
180,5 m x 30 cm |
40.90 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10263532
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10801-01 |
38 x 34 cm |
52.21 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10095661
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10149-00 |
34 x 38 cm |
53.00 €
400 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
These high-quality nonwoven fabrics are suitable for both wet and dry cleaning due to their high strength. They are frequently used in sensitive work areas such as precision engineering, paint shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes.
- Viscose nonwoven fabric with textile characteristics
- Cpable of absorbing large quantities of liquid
- Can be washed and wrung out during cleaning
- Very soft, yet lint-free
- Highly absorbent
- Tear- and solvent-resistant
Viscose fibers are industrially produced from cellulose, a basic material. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are highly absorbent, flexible, and durable due to their textile nature.
Spezifikation
Wischtücher | |
Weiß | |
Für die Nass- und Trockenreinigung |