Learn More
BD Biosciences™ Multitest CD3 FITC/CD16 + CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC mit BD Trucount™ Röhrchen(CE/IVD)
Artikelnummer. 15836008
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15836008
Marke: BD Biosciences™ 342446
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze von humanen T-, natürlichen Killer- und B-Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
  • Klon SJ25C1 (auch bekannt als SJ25-C1) SK7 (auch bekannt als Leu-4) NCAM16.2 (auch bekannt als NCAM 16) B73.1 2D1 (CE/IVD).
  • BD MultiTEST™ CD3-Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/CD16 + CD56-Phycoerythrin† (PE)/CD45-Peridinin Chlorophyll-Protein (PerCP)/CD19-Allophycocyanin (APC) ist ein vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer und dient zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zahlen von reifen humanen T- (CD3+), natürlichen Killer-(NK)- (CD3CD16+CD56+) und B- (CD3CD19+) Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
  • Bei Verwendung mit Trucount™ Röhrchen können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
  • BD Tritest Reagenz und Trucount Röhrchen können mit dem FACS Loader verwendet werden.
  • Inhalt:
  • Spezifität: CD19: SJ25C1 (SJ25-C1), Format: APC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 930
  • Spezifität: CD3, Klon: SK7(Leu-4), Format FITC, Isotyp IgG<sub>1</sub> K, Entrez-Gen-ID: 916
  • Spezifität: CD56 (NCAM-1), Klon: NCAM16.2 (NCAM 16), Format: PE, Isotyp: IgG<sub>2b</sub> K, Entrez-Gene-ID: 4684
  • Spezifität: CD16 (FcγRIII), Klon: B73.1, Format: PE, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
  • Spezifität: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin.
Enthält Trucount™ Röhrchen
Anzahl Tests 50 Tests
Menge 50 Tests
Kennzeichnung CE/IVD
Produkttyp Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie