Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate TOP10 Competent Cells
Artikelnummer. 15930583
Click to view available options
Menge:
1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15930583
Marke: Invitrogen™ C4081201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • Box 1: Multishot™ FlexPlate TOP10 chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Well-Platte, 20 μl pro Well
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 10 ml
Invitrogen MultiShot™ FlexPlate TOP10 kompetente Zellen – Bakterientransformation mit hohem Durchsatz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität, sich mit dem bevorzugten TOP10 kompetenten Zellstamm auf mittlere Durchsätze einzustellen
Zu den wichtigsten Merkmalen der MultiShot™ FlexPlate TOP10 kompetenten E. coli-Zellen gehören:
  • hsdR für eine effiziente Transformation unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
  • mcrA zur effizienten Transformation methylierter DNA aus genomischen Präparaten
  • lacZΔM15 für das Blau-Weiß-Farbscreening rekombinanter Klone
  • Steigern Sie den Durchsatz: mit den automatisierten Liquid-Handling-Plattformen kompatibel
  • Flexibel – Transformation von 8-Wells zu ganzen 96-Well-Platten in kleinen Schritten
  • Praktisch – kompetente Zellen werden in 96-Well-Platte voraliquotiert, Platte ist für die Transformation bereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Yes (endA1)
Klonierung methylierter DNA Ja
Inhalt und Lagerung • MultiShot FlexPlate TOP10 kompetente Zellen: Eine 96-Well-Platte, 20 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19-DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 10 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA No
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Yes (recA1)
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format 96-Well-Platte
Produktlinie MultiShot
Menge 1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)