Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Stbl3™ Competent Cells
Click to view available options
Menge:
1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Box 1: MultiShot™ FlexPlate Stbl3™ chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Well-Platte, 20 μl pro Well
- Box 2: pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 10 ml
Zu den wichtigsten Merkmalen der MultiShot™ FlexPlate Stbl3™ kompetenten E. coli-Zellen gehören:
- Optimale Leistungsfähigkeit bei der Propagierung lentiviraler Vektoren
- mcrB, mrr für verbesserte genomische Klonierungskapazität
- recA13 für ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in klonierter DNA
- Hohe DNA-Erträge für instabile DNA im Vergleich zu normalen Klonierungsstämmen
- Steigern Sie den Durchsatz: mit den automatisierten Liquid-Handling-Plattformen kompatibel
- Flexibel – Transformation von 8-Wells zu ganzen 96-Well-Platten in kleinen Schritten
- Praktisch – kompetente Zellen werden in 96-Well-Platte voraliquotiert, Platte ist für die Transformation bereit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kompetente Zelle |
| Enthält F'-Episom | F'-Episom fehlt |
| Klonierung methylierter DNA | Ja |
| Inhalt und Lagerung | • MultiShot FlexPlate Stbl3 kompetente Zellen: Eine 96-Well-Platte, 20 µl pro Well, bei –80 °C lagern • pUC19-DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern • S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 10 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Yes (Streptomycin) |
| Klonierung instabiler DNA | Geeignet zum Klonen instabiler DNA |
| Blau-Weiß-Screening | Nein |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Plasmid | Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden |
| Vorbereitung von nicht methylierter DNA | No |
| Mehr anzeigen |