Learn More
Multipette™ E3 Einkanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6911009 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Ladeadapter, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen
Ladegerätständer, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15421920
Marke: Eppendorf 4987000010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Dispensieren und Pipettieren aller Flüssigkeiten, unabhängig von der Viskosität bei Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse. Die Eppendorf™ Multipette™ E3 Einkanalpipette gewährleistet volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Verringerung der körperlichen Belastung während der Anwendung.
Bietet ein vielseitiges Dispensiersystem, das nach dem Direktverdrängungsprinzip arbeitet und daher jede Art von Flüssigkeit unter Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse pipettieren kann.
  • Hochgeschwindigkeitsdispensierung mit motorisiertem Kolben
  • Automatische Erkennung der Combitip™ advanced™ Spitzen
  • Abwurf der Spitzen auf Knopfdruck
  • Volumenbereich von 1 μl bis 50 ml
  • Li-Ionen-Batterie
  • Beleuchtete Anzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Zur Verwendung mit CombiTip™
Anzahl Kanäle 1
Typ Flüssigkeitsdispenser
Volumen (metrisch) 1 bis 50 ml
Display Beleuchtete Farbe
Enthält Ladeadapter, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen
Anzahl Getriebestufen 8