Learn More
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Tragbares Multiparameter-Messgerät
Artikelnummer. 15520476
Click to view available options
Produkttyp:
Multiparameter-Messgerät
Multiparameter-Messgerät mit Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15520476
Marke: WTW™ 2FD56G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lösen Sie mehrere Messaufgaben gleichzeitig und sparen Sie Zeit und Kosten. Die WTW™ MultiLine™ Multi3620 IDS tragbaren Multiparameter-Messgeräte verfügen über zwei universelle Messkanäle für die gleichzeitige Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und/oder Trübung.
  • Wireless Ready
  • Gleichzeitige Anzeige aller Messwerte
  • Digitale Sensorerkennung
  • Zwei galvanisch getrennte Messeingänge
  • Dual – 2 Kanäle, 4 Parameter
  • Die galvanische Trennung der Sensoreingänge verhindert Störungen von Messsignalen
  • Verwenden Sie die neuen Funkmodule zusammen mit neuen IDS-Steckkopfsensoren, damit Sie kabelfrei selbst an kaum zugänglichen Stellen messen können
  • Effiziente Batterie- oder Netzversorgung: Kostengünstig Messungen vor Ort und im Labor
  • Die Datenübertragung erfolgt entweder über USB-Stick oder über direkte USB-Verbindung zu einem Computer
  • Die farbige grafische Anzeige bietet Messwerte sowie zusätzliche Informationen wie Sensorposition, CMC und QSC
  • Die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Messwerte kann durch Aktivierung der Benutzerverwaltung unterstützt werden
Im Lieferumfang enthalten sind der MultiLab™ Importer für den Import von Daten über Excel™ sowie über den MultiLab™ Benutzer (Benutzerverwaltung).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanäle 2
Displaytyp LCD-Farbgrafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Enthält Set, SenTix 940-3, FDO 925-3, TetraCon 925-3
Hauptspeicher Manuell 500/10000 automatisch
Modell Tragbares MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter-Messgerät, Set G
Stromversorgung Stromversorgung mit großer Reichweite, 4 x 1.2 V NiMH-Akku oder über Mini-USB-B
Produkttyp Multiparameter-Messgerät mit Kit