Learn More
Agilent BioTek MultiFlo Produktqualifizierungspaket – IQ/OQ/PQ
Für MultiFlo Spender-Modelle
Marke: Agilent BioTek 7210512
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Benachrichtigungen:
Hinweis: Produktqualifizierungspakete umfassen gründliche Verfahren, mit denen ein Anwender die Installationsqualifizierung, die Funktionsqualifizierung und die Leistungsqualifizierung durchführen kann. Regelmäßige Wartungsverfahren sind ebenfalls enthalten, um die Wartung der Geräte für optimale Leistung zu unterstützen. Produktqualifizierungspakete enthalten nur Dokumentation und Verfahren. Viele dieser Verfahren erfordern die Verwendung von QK-Testlösungen oder anderem Zubehör, diese sind jedoch nicht in den Produktqualifizierungspaketen enthalten.
Beschreibung
- Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
- Lieferung auf USB-Flash-Laufwerk mit folgendem Inhalt:
- Ausführliche Liste der erforderlichen Materialien
- Verfahren und Checkliste für Installationsqualifizierung
- Verfahren für Funktionsqualifizierung
- Verfahren für Leistungsqualifizierung
- Microsoft Excel-Tabellen für in den Verfahren erforderliche Berechnungen
- Verfahren für die Wartung
- 5-Jahres-Logbuch zum Dokumentieren aller Verfahren/Ergebnisse
- Sämtliche Dokumente liegen sowohl im DOC- als auch im PDF-Format vor.
Hinweis:
- Zum Ausführen einiger für Absorptions- und Multifunktions-Lesegeräte vorgegebenen Verfahren wird möglicherweise die Absorptions-Testplatte (7260522) benötigt. Diese Testplatte ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.
Spezifikation
Spender Modelle MultiFlo | |
Detaillierte Materialliste, Installationsqualifizierungsverfahren und Checkliste, Funktionsqualifizierungsverfahren, Leistungsqualifizierungsverfahren, Microsoft Excel-Tabellen für Berechnungen, Wartungsverfahren, 5-Jahres-Logbuch |